Läs mer
Tetrahydrofuran, Extra Pure, SLR, Stabiliserad med 0,025 % BHT, Fisher Chemical™
Produktkod. 10152350 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
HDPE-flaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
5 L
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10152350 25 L Metallburk 25 L
10559580 500 mL Bärnstensfärgad glasflaska 500ml
10385860 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10040380 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10550831 5 L HDPE-flaska 5 L
10529960 5 L Metallburk -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10152350 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/0700/25
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
C4H8O, CAS-nummer-109-99-9, oxacyklopentan, tetraidrofurano, 1,4-epoxibutan, furan, tetrahydro, butylenoxid, hydrofuran, tetrahydrofuran, tetrahydrofuran, furanidin, tetrametylenoxid, 2,5L, 61,61, färglös, 2,5L, 61 BI Färglös 72,11 g/mol, WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N, oxolan, -108,4 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-99-9
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00005356
InChI-nyckel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-namn oxolan
LEDER C1CCOC1
Specifikationer
pH 7 till 8
Smältpunkt -108,4 °C
Färg Färglös
Kvantitet 25 L
Förpackning Metallburk
Fysisk form Vätska
Ångtryck 200 mbar vid 20 °C
Viskositet 0,55cp vid 20 °C
Kokpunkt 66 °C
Formel vikt 72,11 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrahydrofuran
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.