Läs mer
Tetrahydrofuran, Extra Pure, SLR, Stabiliserad med 0,025 % BHT, Fisher Chemical™
Produktkod. 10529960 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
HDPE-flaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Produktkod. 10529960
Brand: Fisher Chemical T/0700/21
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
C4H8O, CAS-nummer-109-99-9, oxacyklopentan, tetraidrofurano, 1,4-epoxibutan, furan, tetrahydro, butylenoxid, hydrofuran, tetrahydrofuran, tetrahydrofuran, furanidin, tetrametylenoxid, 2,5L, 61,61, färglös, 2,5L, 61 BI Färglös 72,11 g/mol, WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N, oxolan, -108,4 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-99-9
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00005356
InChI-nyckel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-namn oxolan
LEDER C1CCOC1
Specifikationer
pH 7 till 8
Smältpunkt -108.4°C
Färg Färglös
Kokpunkt 66°C
Kvantitet 5 L
Förpackning Metallburk
Fysisk form Vätska
Ångtryck 200mbar at 20°C
Viskositet 0.55cp at 20°C
Formel vikt 72.11g/mol