Läs mer
Tetrahydrofuran, gelpermeationskromatografi (GPC), stabiliserad med 0,025 % BHT, Fisher Chemical
Produktkod. 10667612 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10667612 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
1 options
Produktkod. 10667612 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/0709/PB17
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
pH 7 till 8
Smältpunkt -108,4 °C
CAS 109-99-9
Färg Färglös
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Fysisk form Vätska
Molekylformel C4H8O
Ångtryck 200 mbar vid 20 °C
MDL-nummer MFCD00005356
Viskositet 0,55cp vid 20 °C
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
Kokpunkt 66 °C
InChI-nyckel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCOC1
IUPAC-namn oxolan
Molekylvikt (g/mol) 72.11
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Formel vikt 72,11 g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrahydrofuran
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol