Beskrivning
C4H8O, CAS-nr-109-99-9, butylenoxid, tetraidrofurano, 1,4-epoxibutan, furanidin, oxacyklopentan, tetrahydrofuran, hydrofuran, furan, tetrahydro, tetrahydrofuran, tetrametylenoxid, 2,5L, 61,5L, 916 Färglös, 916 Färglös 72,11 g/mol, WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N, oxolan, -108,4 grader C
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 7 till 8 |
| Smältpunkt | -108,4 °C |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | Plastbelagd glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Ångtryck | 200 mbar vid 20 °C |
| Viskositet | 0,55cp vid 20 °C |
| Kokpunkt | 66 °C |
| Formel vikt | 72,11 g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Tetrahydrofuran
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Cancerogenitet Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran