Läs mer
Tetrahydrofuran, icke-UV, HPLC-grad, 99,7+%, stab. med 250 ppm BHT
Código de producto. 15471507
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 L
4 L
4 x 1 L
missing translation for 'unitSize':
1 L
4 L
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet missing translation for 'unitSize'
15471507 4 x 1 L Varje
15451507 1 L 1 L
15461507 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15471507 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 038994.M1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 109-99-9 | C4H8O | 72,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-99-9
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00005356
InChI-nyckel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-namn oxolan
LEDER C1CCOC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofuran
Smältpunkt °C till 108 °C
Namnnotering Med 250 ppm BHT
Färg Färglös
Utseende Färglös vätska
Densitet 0.889
Kvantitet 4 x 1 L
Flampunkt -17 °C (1 °F)
Odör Eterliknande
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.407
Analysprocentintervall >99.7%
Ångtryck 200 hPa (150 mm Hg) vid 20 °C
Beilstein 102391
Kokpunkt 66 °C
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 72.11
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrahydrofuran, non-UV, HPLC Grade
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.