Läs mer
Tetrahydrofuran, Puriss. pa, Honeywell Burdick & Jackson™
Produktkod. 16615883
Change view
:
177 kg
Produktkod.
16615883 177 kg
1 options
Produktkod. 16615883 Leverantör Honeywell Burdick & Jackson Leverantörsnummer 65529177KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofuran
Smältpunkt -108°C
CAS 109-99-9
Färg Färglös
Densitet 0.89 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 177 kg
Flampunkt -21°C
Molekylformel C4H8O
MDL-nummer MFCD00005356
Beilstein 102391
Synonym THF, Oxolane, 1,4-Epoxybutane, Butylene oxide, Diethylene oxide, Tetra-methylene oxide
Kokpunkt 65°C (1013 hPa)
InChI-nyckel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCOC1
IUPAC-namn oxolan
Molekylvikt (g/mol) 72.11
Kvalitet ACS