Läs mer
Tetrahydrofuran, Puriss. pa, Reagens ACS, Stabiliserad, Honeywell Burdick & Jackson™
Produktkod. 16635903
Change view
200 L
Produktkod.
16635903 200 L
1 options
Produktkod. 16635903 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 65777200L
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofuran
Smältpunkt -108°C
CAS 109-99-9
Färg Färglös
Densitet 0.89 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 200 L
Flampunkt -21°C
Molekylformel C4H8O
MDL-nummer MFCD00005356
Beilstein 102391
Synonym THF, Oxolane, 1,4-Epoxybutane, Butylene oxide, Diethylene oxide, Tetra-methylene oxide
Kokpunkt 65°C (1013 hPa)
InChI-nyckel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCOC1
IUPAC-namn oxolan
Molekylvikt (g/mol) 72.11