Läs mer
Tetrahydrofuran, ReagentPlus™ ,≥ 99,0 %, Honeywell™
Produktkod. 15621590
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
Förpackning:
Burk i rostfritt stål
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
20 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15621590 1 L Glasflaska 1 L
15631590 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15611590 10 L Burk i rostfritt stål 10 L
15641590 20 L Burk i rostfritt stål 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15621590 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 1788101L
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
Reagenskvalitet, innehåller 250 ppm BHT som inhibitor,≥ 99,0 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 109-99-9
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00005356
InChI-nyckel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-namn oxolan
LEDER C1CCOC1
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofuran
Smältpunkt -108°C
Namnnotering Contains 250 ppm BHT as inhibitor
Färg Färglös
Densitet 0.889g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.118
Flampunkt −17°C (1.4°F)
Tändpunkt 610°F
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex n20/D 1.407(lit.)
Ångtryck 114mmHg (15°C), 143mmHg (20°C)
UN-nummer UN2056
Beilstein 102391
Kokpunkt 65°C
Formel vikt 72.11g/mol
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet ReagentPlus
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Consejos de prudencia
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: tetrahydrofuran
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.