Läs mer
Tetrahydrofuran, ReagentPlus™, ≥99,0%, Solstice
Produktkod. 15641590
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
Förpackning:
Burk i rostfritt stål
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
20 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15641590 20 L Burk i rostfritt stål 20 L
15621590 1 L Glasflaska 1 L
15631590 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15611590 10 L Burk i rostfritt stål 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15641590 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 17881020L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8380.00 SEK
    6980.90 SEK / 20 L
    Save 1399.10 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reagenskvalitet, innehåller 250 ppm BHT som inhibitor, ≥ 99,0 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-99-9
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00005356
InChI-nyckel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-namn oxolan
LEDER C1CCOC1
Specifications
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofuran
Smältpunkt -108 °C
Namnnotering Innehåller 250 ppm BHT som hämmare
Färg Färglös
Densitet 0,889 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 20 L
Explosionsgräns 0.118
Flampunkt −17 °C (1,4 °F)
Tändpunkt 610 °F
Förpackning Burk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Brytningsindex n20/D 1.407 (bokstavligen)
Ångtryck 114 mmHg (15 °C), 143 mmHg (20 °C)
UN-nummer UN2056
Beilstein 102391
Kokpunkt 65 °C
Formel vikt 72,11 g/mol
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet ReagentPlus