Läs mer
Tetrahydrofuran, ReagentPlus™ ,≥ 99,0 %, Honeywell™
Produktkod. p-7120868 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
Förpackning:
Burk i rostfritt stål
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
20 L
Produktkod. 15621590
Brand: Honeywell Research Chemicals 1788101L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reagenskvalitet, innehåller 250 ppm BHT som inhibitor,≥ 99,0 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-99-9
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00005356
InChI-nyckel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-namn oxolan
LEDER C1CCOC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofuran
Smältpunkt -108°C
Namnnotering Contains 250 ppm BHT as inhibitor
Färg Färglös
Densitet 0.889g/mL at 25°C
Kokpunkt 65°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.118
Flampunkt −17°C (1.4°F)
Tändpunkt 610°F
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex n20/D 1.407(lit.)
Ångtryck 114mmHg (15°C), 143mmHg (20°C)
UN-nummer UN2056
Beilstein 102391
Formel vikt 72.11g/mol
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet ReagentPlus
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrahydrofuran
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: tetrahydrofuran