Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydrofuran |
| pH | neutral |
| Smältpunkt | -108°C |
| CAS | 109-99-9 |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 45 L |
| Förpackning | Returtrumma i rostfritt stål |
| Molekylformel | C4H8O |
| MDL-nummer | MFCD00005356 |
| Kokpunkt | 65°C (1013 hPa) |
| Visa mer |