Läs mer
Tetrahydrofuran (Sequencing), Fisher BioReagents
Produktkod. 10091303
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
EcoSafPak™ Amber Glass
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10091303 1 L EcoSafPak™ Amber Glass 1 L
1 options
Produktkod. 10091303 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP11401
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tetrahydrofuran is commonly used in sequencing procedures.
EcoSafPak™ is an environmentally friendly packaging system made of 100% recyclable material by an SFI certified supplier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofuran
pH 7 to 8
Smältpunkt -108.4°C
Abs. 0.10 AU max. at 254nm, 0.30 AU max. at 230nm, 0.60 AU max. at 215nm, 1.00 AU max. at 210nm
CAS 109-99-9
Färg Colorless
Densitet 0.880g/cm³
Kvantitet 1 L
Förpackning EcoSafPak™ Amber Glass
Fysisk form Liquid
Brytningsindex 1.4040 to 1.4070 (at 25°C)
Rester efter avdunstning 5ppm max.
Molekylformel C4H8O
Ångtryck 200mbar at 20°C
MDL-nummer MFCD00005356
Viskositet 0.55 cP at 20°C
Vatten 0.02% max.
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
Kokpunkt 66°C
InChI-nyckel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCOC1
IUPAC-namn oxolane
Molekylvikt (g/mol) 72.11
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Formel vikt 72.11
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet Sequencing
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrahydrofuran
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.