Läs mer
Tetrahydrofuran, 99,5+%, för spektroskopi
Produktkod. 10547031 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10547031 250 mL Glasflaska 250ml
10044053 500 mL Glasflaska 500ml
10637212 1 L Glasflaska 1 L
11976161 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10547031 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 222162500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    960.00 SEK
    833.65 SEK / 250ml
    Save 126.35 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 109-99-9 | C4H8O | 72,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För UV/VIS-spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-99-9 , 128-37-0
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00005356
InChI-nyckel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-namn oxolan
LEDER C1CCOC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofuran
Smältpunkt -108.4°C
Namnnotering For spectroscopy
Abs. 1 max. at 215nm, 0.5 max. at 230nm, 0.26 max. at 240nm, 0.1 max. at 250nm, 0.05 max. at 260nm, 0.04 max. at 270nm, 0.02 max. at 280nm, (1 cm cell vs HPLC-grade water), (1 cm cell vs HPLC-grade water) at 0nm
Aciditet ≤0.0002meq/g
Alkalinitet ≤0.0006meq/g
Densitet 0.8800g/mL, 0.88
Kvantitet 250 mL
Flampunkt −21°C
Identifiering Pass Test
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.407
Rester efter avdunstning ≤0.005%
Analysprocentintervall 99.5+%
Ångtryck Vapor Pressure: 200mbar at 20°C
Viskositet 0.55 mPa.s (20°C)
Vatten ≤0.03%
Fieser 01,1140; 02,398; 03,278; 05,649; 06,570
Kokpunkt 66.0°C
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride and acetone
Formel vikt 72.11
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Spektroskopi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrahydrofuran
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.