Läs mer
Tetrahydrofuran stabiliserad, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 10027480 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
:
2.5 L
Produktkod.
10027480 2.5 L
1 options
Produktkod. 10027480 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8075.2500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Laboratoriereagens
Specifikationer
Smältpunkt -108.5°C
CAS 109-99-9
Färg Klarar testet
Densitet 0.888 g/cm³ (20°C)
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt -21.5°C
Rester efter avdunstning max. 0.002%
Analysprocentintervall min. 99%
Molekylformel C4H8O
MDL-nummer MFCD00005356
Vatten max. 0.02%
Kokpunkt 66°C (1013 hPa)
InChI-nyckel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCOC1
IUPAC-namn oxolan
Molekylvikt (g/mol) 72.11
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).