Läs mer
Tetrahydrofurfurylakrylat, teknik. 90%, stab.
Produktkod. 11318365
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11318365 250 g 250g
11308365 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318365 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10299.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2399-48-6 | C8H12O3 | 156,181 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2399-48-6
Molekylformel C8H12O3
Molekylvikt (g/mol) 156.181
MDL-nummer MFCD00014516
InChI-nyckel YNXCGLKMOXLBOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofurfuryl acrylate, acrylic acid, tetrahydrofurfuryl ester, 2-propenoic acid, tetrahydro-2-furanyl methyl ester, sartomer 285, sartomer 302, viscoat 150, kayarad tc 101, light acrylate thf-a, thf-a, 2-propenoic acid, tetrahydrofurfuryl ester
PubChem CID 94232
IUPAC-namn oxolan-2-ylmetylprop-2-enoat
LEDER C=CC(=O)OCC1CCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofurfuryl acrylate
Namnnotering stabiliserat med 500 ppm hydrokinon
Densitet 1.03
Kokpunkt 88 °C till 89 °C (9 mmHg)
Flampunkt 93 °C (199 °F)
Brytningsindex 1.455
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3334
Beilstein 113115
Formel vikt 156.18
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.