Läs mer
Tetrahydrofurfuryl acrylate, tech. 90%, stab.
Produktkod. p-7045332
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11308365 50 g 50g
11318365 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11308365 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10299.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2399-48-6 | C8H12O3 | 156.181 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2399-48-6
Molekylformel C8H12O3
Molekylvikt (g/mol) 156.181
MDL-nummer MFCD00014516
InChI-nyckel YNXCGLKMOXLBOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofurfuryl acrylate, acrylic acid, tetrahydrofurfuryl ester, 2-propenoic acid, tetrahydro-2-furanyl methyl ester, sartomer 285, sartomer 302, viscoat 150, kayarad tc 101, light acrylate thf-a, thf-a, 2-propenoic acid, tetrahydrofurfuryl ester
PubChem CID 94232
IUPAC-namn oxolan-2-ylmetylprop-2-enoat
LEDER C=CC(=O)OCC1CCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofurfuryl acrylate
Namnnotering stabilized with 500ppm hydroquinone
Densitet 1.03
Kokpunkt 88°C to 89°C (9 mmHg)
Flampunkt 93°C (199°F)
Brytningsindex 1.455
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3334
Beilstein 113115
Formel vikt 156.18
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.