Läs mer
Tetrahydrofurfurylakrylat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydrofurfuryl Acrylate |
| CAS | 2399-48-6 |
| Molekylformel | C8 H12 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O3/c1-2-8(9)11-6-7-4-3-5-10-7/h2,7H,1,3-6H2 |
| LEDER | C=CC(=O)OCC1CCCO1 |
| IUPAC-namn | oxolan-2-ylmetylprop-2-enoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.179 |
| Formel vikt | 156.079 |