Läs mer
Tetrahydrofurfurylalkohol, 99+%
Produktkod. 10586602 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10586602 250 g Glasflaska 250g
10209900 5 g Glasflaska 5g
10035930 1 kg Glasflaska 1kg
13458568 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10586602 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 420442500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 97-99-4 | C5H10O2 | 102,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 97-99-4
Molekylformel C5H10O2
Molekylvikt (g/mol) 102.13
MDL-nummer MFCD00005372
InChI-nyckel BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYNA-N
Synonym tetrahydrofurfuryl alcohol, tetrahydro-2-furanmethanol, tetrahydrofuran-2-yl methanol, thfa, 2-furanmethanol, tetrahydro, tetrahydro-2-furanylmethanol, qo thfa, tetrahydro-2-furancarbinol, tetrahydrofuryl carbinol, furfuryl alcohol, tetrahydro
PubChem CID 7360
IUPAC-namn oxolan-2-ylmetanol
LEDER OCC1CCCO1
Specifications
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofurfuryl alcohol
Smältpunkt -80,0 °C
Namnnotering 99+%
Densitet 1.0543g/mL, 1.0543
Kvantitet 250 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,4510 till 1,4530
Analysprocentintervall 1,6 % max. 1,2-Pentanediol (GC)
Viskositet 6,24 mPa (20 °C)
Beilstein 17, V,3, 115
Merck Index 15,9358
Kokpunkt 178,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: blandbar med alkohol, eter, aceton, kloroform och bensen
Formel vikt 102.13
Procent renhet 99+%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.