Läs mer
Tetrahydrofurfurylalkohol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 13458568 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13458568 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10209900 5 g Glass bottle 5g
10586602 250 g Glasflaska 250g
10035930 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13458568 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 420440025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 97-99-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-99-4
Molekylformel C5H10O2
Molekylvikt (g/mol) 102.13
MDL-nummer MFCD00005372
InChI-nyckel BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYNA-N
Synonym tetrahydrofurfuryl alcohol, tetrahydro-2-furanmethanol, tetrahydrofuran-2-yl methanol, thfa, 2-furanmethanol, tetrahydro, tetrahydro-2-furanylmethanol, qo thfa, tetrahydro-2-furancarbinol, tetrahydrofuryl carbinol, furfuryl alcohol, tetrahydro
PubChem CID 7360
IUPAC-namn oxolan-2-ylmetanol
LEDER OCC1CCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofurfuryl alcohol
Smältpunkt -80.0°C
Namnnotering 99+%
Densitet 1.0543g/mL, 1.0543
Kvantitet 2.5 kg
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4510 to 1.4530
Analysprocentintervall 1.6% max. 1,2-Pentanediol (GC)
Viskositet 6.24 mPa.s (20°C)
Beilstein 17, V,3, 115
Merck Index 15,9358
Kokpunkt 178.0°C
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, ether, acetone, chloroform, and benzene
Formel vikt 102.13
Procent renhet 99+%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrahydrofurfuryl alcohol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofurfuryl alcohol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.