Läs mer
Tetrahydrofurfurylalkohol, TRC
Produktkod. 30453994
Change view
Kvantitet:
50 mL
Produktkod. Kvantitet
30453994 50 mL
1 options
Produktkod. 30453994 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79565350ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofurfuryl alcohol
CAS 97-99-4
Molekylformel C5 H10 O2
Kvantitet 50 mL
Synonym Furfuryl alcohol','tetrahydro- (8CI), Tetrahydro-2-furanmethanol, (Tetrahydrofuran-2-yl)methanol, (±)-Tetrahydrofurfuryl alcohol, 2-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran, NSC 15434, QO THFA, Rac-(Tetrahydrofuran-2-yl)methanol, THFA, Tetrahydro-2-furancarbinol, Tetrahydro-2-furanylmethanol, Tetrahydro-2-furylmethanol
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
LEDER OCC1CCCO1
IUPAC-namn oxolan-2-ylmetanol
Molekylvikt (g/mol) 102.1317
Formel vikt 102.0681