Läs mer
Tetrahydrofurfurylbromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11442208
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442208 10 g 10g
11452208 50 g 50g
11462208 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442208 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15192.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1192-30-9 | C5H9BrO | 165.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1192-30-9
Molekylformel C5H9BrO
Molekylvikt (g/mol) 165.03
MDL-nummer MFCD00016894
InChI-nyckel VOHILFSOWRNVJJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym tetrahydrofurfuryl bromide, 2-bromomethyl tetrahydrofuran, 2-bromomethyl oxolane, furan, 2-bromomethyl tetrahydro, 2-bromomethyl-tetrahydrofuran, furan, tetrahydro-2-bromomethyl, tetrahydrofurfurylbromide, tetrahydrofrufryl bromide, 2-bromomethyltetrahydrofuran
PubChem CID 14501
IUPAC-namn 2-(brommetyl)oxolan
LEDER BrCC1CCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofurfuryl bromide
Densitet 1.452
Kvantitet 10 g
Brytningsindex 1.488
Beilstein 102717
Kokpunkt 169°C to 171°C
Formel vikt 165.04
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.