Läs mer
Tetrahydrofurfurylbromid, 95 %
Produktkod. 11483940
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483940 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11483940 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15192.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1192-30-9 | C5H9BrO | 165,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofurfuryl bromide
CAS 1192-30-9
Densitet 1.452
Kvantitet 5 g
Brytningsindex 1.488
Molekylformel C5H9BrO
MDL-nummer MFCD00016894
Beilstein 102717
Synonym tetrahydrofurfuryl bromide, 2-bromomethyl tetrahydrofuran, 2-bromomethyl oxolane, furan, 2-bromomethyl tetrahydro, 2-bromomethyl-tetrahydrofuran
InChI-nyckel VOHILFSOWRNVJJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CC(OC1)CBr
IUPAC-namn 2-(brommetyl)oxolan
Molekylvikt (g/mol) 165.03
PubChem CID 14501
Formel vikt 165.04
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrahydrofurfuryl bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofurfuryl bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.