Läs mer
(±)-Tetrahydrofurfurylbromid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Tetrahydrofurfuryl Bromide |
| CAS | 1192-30-9 |
| Molekylformel | C5H9BrO |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-(Bromomethyl)tetrahydrofuran (ACI), (RS)-Tetrahydrofurfuryl bromide, (Tetrahydrofuran-2-yl)methyl bromide, (±)-Tetrahydrofurfuryl bromide, 2-(Bromomethyl)oxolane, NSC 93886, Tetrahydrofurfuryl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9BrO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4H2 |
| LEDER | BrCC1OCCC1 |
| IUPAC-namn | 2-(brommetyl)tetrahydrofuran |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.03 |
| Formel vikt | 163.98 |