Läs mer
(±)-Tetrahydrofurfurylbromid, TRC
Produktkod. 30427690
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30427690 5 g
1 options
Produktkod. 30427690 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2935705G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-Tetrahydrofurfuryl Bromide
CAS 1192-30-9
Molekylformel C5H9BrO
Kvantitet 5 g
Synonym 2-(Bromomethyl)tetrahydrofuran (ACI), (RS)-Tetrahydrofurfuryl bromide, (Tetrahydrofuran-2-yl)methyl bromide, (±)-Tetrahydrofurfuryl bromide, 2-(Bromomethyl)oxolane, NSC 93886, Tetrahydrofurfuryl bromide
InChI formel InChI=1S/C5H9BrO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4H2
LEDER BrCC1OCCC1
IUPAC-namn 2-(brommetyl)tetrahydrofuran
Molekylvikt (g/mol) 165.03
Formel vikt 163.98