Läs mer
Tetrahydrofurfuryl isothiocyanate, 98%
Produktkod. 11342327
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342327 5 g 5g
11332327 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09878.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36810-87-4 | C6H9NOS
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36810-87-4
Molekylformel C6H9NOS
MDL-nummer MFCD00022476
Synonym 2-(Isothiocyanatomethyl)tetrahydrofuran
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofurfuryl isothiocyanate
Densitet 1.12
Kokpunkt 122°C to 125°C (18 mmHg)
Brytningsindex 1.535
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 111696
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 143.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.