Läs mer
(+/-)-Tetrahydrofurylylamin, 97 %
Produktkod. 11416266
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11416266 500 g 500g
11406266 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11416266 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23068.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 4795-29-3 | C5H11NO | 101,15 g/mol
Tetrahydrofurfurylamin användes för att studera specifika interaktioner mellan olika molekyler genom att beräkna de molära överskottsentalpierna. Den kan användas för att framställa N-tetrahydrofurfuryl-ftalimid med ftalsyraanhydrid genom uppvärmning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetrahydrofurfurylamin användes för att studera specifika interaktioner mellan olika molekyler genom att beräkna det molära överskottsentalpier. Den kan användas för att framställa N-tetrahydrofurfuryl-ftalimid med ftalsyraanhydrid genom uppvärmning.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Luftkänslig& hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4795-29-3
Molekylformel C5H11NO
Molekylvikt (g/mol) 101.15
MDL-nummer MFCD00005373
InChI-nyckel YNOGYQAEJGADFJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym tetrahydrofurfurylamine, 2-aminomethyltetrahydrofuran, 2-tetrahydrofurfurylamine, tetrahydrofuran-2-yl methanamine, 2-furanmethanamine, tetrahydro, furfurylamine, tetrahydro, 2-aminomethyl tetrahydrofuran, usaf q-2, tetrahydro-2-furanmethanamine, oxolan-2-yl-methanamine
PubChem CID 253298
IUPAC-namn oxolan-2-ylmetanamin
LEDER NCC1CCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-Tetrahydrofurfurylamine
Densitet 0.98
Kvantitet 500 g
Brytningsindex 1.455
UN-nummer UN2943
Beilstein 102729
Kokpunkt 153 °C till 154 °C
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 101.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.