Läs mer
Tetrahydrofurylamin, 97 %
Produktkod. 10561981 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10561981 5 g Glasflaska 5g
10754471 100 g Glasflaska 100g
10764471 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10561981 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 157820050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4795-29-3 | C5H11NO | 101,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4795-29-3
Molekylformel C5H11NO
Molekylvikt (g/mol) 101.15
MDL-nummer MFCD00005373
InChI-nyckel YNOGYQAEJGADFJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym tetrahydrofurfurylamine, 2-aminomethyltetrahydrofuran, 2-tetrahydrofurfurylamine, tetrahydrofuran-2-yl methanamine, 2-furanmethanamine, tetrahydro, furfurylamine, tetrahydro, 2-aminomethyl tetrahydrofuran, usaf q-2, tetrahydro-2-furanmethanamine, oxolan-2-yl-methanamine
PubChem CID 253298
IUPAC-namn oxolan-2-ylmetanamin
LEDER NCC1CCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofurfurylamine
Namnnotering 97%
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9800g/mL, 0.98
Kvantitet 5 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4540 to 1.4560
Analysprocentintervall 97%
Viskositet 5 mPa.s (20°C)
Beilstein 18, II, 415
Kokpunkt 153.0°C to 154.0°C (744.0 mmHg)
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 101.15
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrahydrofurfurylamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.