Läs mer
Tetrahydrogestrinone 90%, TRC
Produktkod. 30428615
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Product Code. Kvantitet
30428615 2.5 mg
1 missing translation for 'options'
Product Code. 30428615 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCT2936002.5MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Tetrahydrogestrinone (THG)
CAS 618903-56-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C21 H28 O2
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 18,19-Dinorpregna-4,9,11-trien-3-one','13-ethyl-17-hydroxy-','(17α)-, (17α)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregna-4,9,11-trien-3-one, THG, Tetrahydrogestrinone
InChI formel InChI=1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h9,11,13,18-19,23H,3-8,10,12H2,1-2H3/t18-,19+,20+,21+/m1/s1
LEDER CC[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12CC
IUPAC-namn (8S,13S,14S,17S)-13,17-diethyl-17-hydroxy-1,2,6,7,8,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvikt (g/mol) 312.4
Formel vikt 312.4458