missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tetrahydrogestrinone (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydrogestrinone (THG) |
| CAS | 618903-56-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21 H28 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 18,19-Dinorpregna-4,9,11-trien-3-one','13-ethyl-17-hydroxy-','(17α)-, (17α)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregna-4,9,11-trien-3-one, THG, Tetrahydrogestrinone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h9,11,13,18-19,23H,3-8,10,12H2,1-2H3/t18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12CC |
| IUPAC-namn | (8S,13S,14S,17S)-13,17-diethyl-17-hydroxy-1,2,6,7,8,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.4 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?