Läs mer
Tetrahydroharmine, LoGiCal
Beskrivning
Tetrahydroharmine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tetrahydro-Harmine |
| CAS | 17019-01-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | tetrahydro-Harmine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H16 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1 H-Pyrido[3,4-b]indole, 2,3,4,9-tetrahydro-7-methoxy-1-methyl-, Harmine, tetrahydro- (6 CI), 1,2,3,4-Tetrahydroharmine, Leptaflorine, Tetrahydroharmine, 1,2-Dihydroharmaline, (+/-)-Tetrahydroharmine |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H16N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-4,7-8,14-15 H,5-6H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc2c3CCNC(C)c3[nH]c2c1 |
| IUPAC-namn | 7-methoxy-1-methyl-2,3,4,9-tetrahydro-1 H-pyrido[3,4-b]indole |
| Visa mer |