Läs mer
Tetrahydronaphthalene, 97+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10406890 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10406890 500 mL Amber glass bottle 500ml
1 options
Produktkod. 10406890 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/0850/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 119-64-2
Smältpunkt -35°C
Färg Colorless
Kokpunkt 207°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C10H12
MDL-nummer MFCD00001733
Kvantitet 500 mL
Synonym tetralin, benzocyclohexane, tetrahydronaphthalene, bacticin, tetraline, tetranap, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralina, naphthalene 1,2,3,4-tetrahydride, tetralene
InChI-nyckel CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCC2=CC=CC=C2C1
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Molekylvikt (g/mol) 132.21
PubChem CID 8404
ChEBI CHEBI:35008
Formel vikt 132.2g/mol
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H315-Irriterar huden.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.