Läs mer
Tetrahydronaften, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene |
| CAS | 119-64-2 |
| Molekylformel | C10 H12 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Naphthalene','1,2,3,4-tetrahydro-, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Benzocyclohexane, NSC 77451, Tetrahydronaphthalene, Tetralin, Tetranap |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2 |
| LEDER | C1CCc2ccccc2C1 |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4-tetrahydronaftalen |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.2 |
| Formel vikt | 132.0939 |