Läs mer
Tetrahydronaften, TRC
Produktkod. 30414166
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30414166 1 g
1 options
Produktkod. 30414166 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2939961G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
CAS 119-64-2
Molekylformel C10 H12
Kvantitet 1 g
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Naphthalene','1,2,3,4-tetrahydro-, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Benzocyclohexane, NSC 77451, Tetrahydronaphthalene, Tetralin, Tetranap
InChI formel InChI=1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
LEDER C1CCc2ccccc2C1
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrahydronaftalen
Molekylvikt (g/mol) 132.2
Formel vikt 132.0939