Läs mer
Tetrahydronaften, TRC
Produktkod. 30422334
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30422334 10 g
1 options
Produktkod. 30422334 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29399610G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
CAS 119-64-2
Molekylformel C10 H12
Kvantitet 10 g
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Naphthalene','1,2,3,4-tetrahydro-, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Benzocyclohexane, NSC 77451, Tetrahydronaphthalene, Tetralin, Tetranap
InChI formel InChI=1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
LEDER C1CCc2ccccc2C1
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrahydronaftalen
Molekylvikt (g/mol) 132.2
Formel vikt 132.0939