Läs mer
Tetrahydropalmatin, 98 %
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydropalmatine |
| Smältpunkt | 155 °C |
| Färg | Gult |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 355.43 |
| Procent renhet | 98% |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning