Läs mer
Tetrahydrophthalic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid |
| CAS | 88-98-2 |
| Molekylformel | C8 H10 O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid, HN 200, NSC 239116, Rikacid TH-W, Tetrahydrophthalic acid, Δ4-Tetrahydrophthalic acid, THPA |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)C1CC=CCC1C(=O)O |
| IUPAC-namn | cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.16 |
| Formel vikt | 170.0579 |