Läs mer
Tetrahydropyran-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10246493
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10246493 250 mg 250mg
10072304 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10246493 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC41201CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 51673-83-7
Molekylformel C6H10O3
Molekylvikt (g/mol) 130.143
MDL-nummer MFCD07779239
InChI-nyckel MQAYFGXOFCEZRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-pyran-2-carboxylic acid, tetrahydropyran-2-carboxylic acid, 2h-pyran-2-carboxylic acid, tetrahydro, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2-carboxylic acid, pubchem19589, acmc-20m8cx, acmc-20m8cy, 2-tetrahydropyranoic acid, tetrahydro-pyran-carboxylic acid, tetrahydro-pyran-2-carboxylic acid
PubChem CID 10964532
IUPAC-namn oxan-2-karboxylsyra
LEDER C1CCOC(C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydropyran-2-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 130.14
Procent renhet 95%