Läs mer
Tetrahydropyran-2-methanol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10681253 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10681253 10 g Glass bottle 10g
10386970 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10681253 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 138250100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 100-72-1 | Molecular Formula: C6H12O2 | Molecular Weight: 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-72-1
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00006624
InChI-nyckel ROTONRWJLXYJBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyran-2-methanol, 2h-pyran-2-methanol, tetrahydro, 2-hydroxymethyltetrahydropyran, tetrahydropyran-2-carbinol, 2-hydroxymethyl tetrahydropyran, pyran-2-methanol, tetrahydro, tetrahydro-2h-pyran-2-yl methanol, 2-tetrahydropyranilcarbinol, tetrahydropyranyl-2-methanol, 2-methyloltetrahydro-1,4-pyran
PubChem CID 7524
IUPAC-namn oxan-2-ylmethanol
LEDER C1CCOC(C1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydropyran-2-methanol
Namnnotering 98%
Densitet 1.0200g/mL, 1.02
Kokpunkt 187°C
Flampunkt 93°C
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.4570 to 1.459
Kvantitet 10 g
Formel vikt 116.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrahydropyran-2-methanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.