Läs mer
Tetrahydropyran-2-metanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydropyran-2-methanol |
| CAS | 100-72-1 |
| Molekylformel | C6H12O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6-7H,1-5H2 |
| LEDER | OCC1CCCCO1 |
| IUPAC-namn | oxan-2-ylmetanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.15 |
| Formel vikt | 116.0837 |