Läs mer
Tetrahydropyran-2-metanol, TRC
Produktkod. 30456166
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30456166 50 mg
1 options
Produktkod. 30456166 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79555350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydropyran-2-methanol
CAS 100-72-1
Molekylformel C6H12O2
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6-7H,1-5H2
LEDER OCC1CCCCO1
IUPAC-namn oxan-2-ylmetanol
Molekylvikt (g/mol) 116.15
Formel vikt 116.0837