missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tetrahydropyran-2-ylmetylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydropyran-2-ylmethylamine hydrochloride |
| CAS Min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 151.64 |
| Procent renhet | 95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?