Läs mer
Tetrahydropyran-2-ylmetylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10799405
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10799405 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10735494 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10799405 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC41213CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 683233-12-7
Molekylformel C6H14ClNO
Molekylvikt (g/mol) 151.634
MDL-nummer MFCD06738971
InChI-nyckel NGHRATGQJXKQIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxan-2-ylmethanamine hydrochloride, tetrahydropyran-2-ylmethylamine hydrochloride, c-tetrahydro-pyran-2-yl-methylamine hydrochloride, oxan-2-yl methanamine hydrochloride, tetrahydro-2h-pyran-2-yl methanamine hydrochloride, tetrahydro-2h-pyran-2-ylmethyl amine hydrochloride, tetrahydro-2h-pyran-2-yl methyl amine hydrochloride, 2-aminomethyltetrahydropyran hydrochloride, tetrahydro-pyran-2-ylmethylamine hcl, 1-oxan-2-yl methanamine hydrochloride
PubChem CID 43811037
IUPAC-namn oxan-2-ylmetanamin;hydroklorid
LEDER C1CCOC(C1)CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydropyran-2-ylmethylamine hydrochloride
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 151.64
Procent renhet 95%