Läs mer
Tetrahydropyran-4-karbotioamid, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10103034
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10103034 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10578934 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10103034 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC29918CB
Kemiska identifierare
CAS 88571-77-1
Molekylformel C6H11NOS
Molekylvikt (g/mol) 145.22
MDL-nummer MFCD10700048
InChI-nyckel ZUONFEFOQCUTDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-pyran-4-carbothioamide, tetrahydropyran-4-carbothioamide, 2h-pyran-4-carbothioamide,tetrahydro, 2h-pyran-4-carbothioamide, tetrahydro, acmc-20fauh, oxane-4-carboimidothioic acid, 4-carbamothioyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydro-2h-pyran-4-carbothioic acid amide, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-ylaminomethane-1-thione
PubChem CID 13197204
IUPAC-namn oxan-4-karbotioamid
LEDER C1COCCC1C(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydropyran-4-carbothioamide
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 145.22
Procent renhet 97%