Läs mer
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 97%
Produktkod. 15365078 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15365078 5 g 5g
15375078 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15365078 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456720050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 5337-03-1 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5337-03-1
Molekylformel C6H10O3
Molekylvikt (g/mol) 130.14
InChI-nyckel AVPKHOTUOHDTLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-yl-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-carboxylic acid, tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydro, 4-carboxytetrahydro-2h-pyran, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid, pubchem9730, acmc-2097ha
PubChem CID 219302
IUPAC-namn oxane-4-carboxylic acid
LEDER C1COCCC1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Smältpunkt 87.0°C to 89.0°C
Kokpunkt 115.0°C (20.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vikt 130.14
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.