Läs mer
Tetrahydropyran-4-sulfonylklorid, 97 %
Código de producto. 10250010 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Tamaño de la unidad:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Förpackning Tamaño de la unidad
10250010 1 g Glasflaska 1g
10097649 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10250010 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429440010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 338453-21-7 | C5H9ClO3S | 184,64 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 338453-21-7
Molekylformel C5H9ClO3S
Molekylvikt (g/mol) 184.64
InChI-nyckel QQSBPTQNEOJFBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-pyran-4-sulfonyl chloride, tetrahydropyran-4-sulfonyl chloride, tetrahydro-pyran-4-sulfonyl chloride, 2h-pyran-4-sulfonylchloride, tetrahydro, tetrahydropyran-4-sulfonylchloride, tetrahydropyran-4-sulphonyl chloride, 2h-pyran-4-sulfonylchloride,tetrahydro, n-5-bromo-2-methoxybenzyl cyclohexanamine hydrobromide
PubChem CID 22637030
IUPAC-namn oxan-4-sulfonylklorid
LEDER C1COCCC1S(=O)(=O)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Tetrahydropyran-4-sulfonyl chloride
Smältpunkt 36,0 °C till 40,0 °C
Färg Brun till färglös
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 184.64
Procent renhet 97%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrahydropyran-4-sulfonyl chloride
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.