Läs mer
Tetrahydropyran-4-ylättiksyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10749025
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10749025 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10032354 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10749025 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC67401DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 85064-61-5
Molekylformel C7H11O3
Molekylvikt (g/mol) 143.16
MDL-nummer MFCD01631204
InChI-nyckel PBXYNWPYMVWJAH-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrahydropyranyl-4-acetic acid, tetrahydropyran-4-yl-acetic acid, 2-oxan-4-yl acetic acid, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl acetic acid, tetrahydropyran-4-ylacetic acid, oxan-4-ylacetic acid, tetrahydro-2h-pyran-4-ylacetic acid, 2h-pyran-4-acetic acid, tetrahydro, 2-4-tetrahydropyranyl acetic acid, tetrahydropyran-4-acetic acid
PubChem CID 2773575
IUPAC-namn 2-(oxan-4-yl)ättiksyra
LEDER [O-]C(=O)CC1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydropyran-4-ylacetic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 144.17
Procent renhet 97%