Läs mer
Tetrahydropyran, 98+%
Produktkod. 11455393
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11455393 500 mL 500ml
11445393 100 mL 100ml
11465393 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11455393 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13392.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 142-68-7 | C5H10O | 86,134 g/mol
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. De används också som viktiga lösningsmedel, som kemisk mellanprodukt och som monomer för ringöppnande polymerisation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. De används också som viktiga lösningsmedel, som kemisk mellanprodukt och som monomer för ringöppnande polymerisation.
Löslighet Det är lösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, Starka syror. Kan bilda peroxider i frånvaro av inhibitorer. Ljuskänslig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-68-7
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.134
MDL-nummer MFCD00006585
InChI-nyckel DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyran, tetrahydro-2h-pyran, oxacyclohexane, pentamethylene oxide, 2h-pyran, tetrahydro, tetrahydropyrane, unii-v06i3ilg6b, 2h-tetrahydropyran, v06i3ilg6b, pye
PubChem CID 8894
ChEBI CHEBI:46941
IUPAC-namn oxan
LEDER C1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydropyran
Smältpunkt -49 °C
Densitet 0.882
Kokpunkt 87 °C till 89 °C
Flampunkt −15 °C (5 °F)
Brytningsindex 1.421
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN3271
Beilstein 102436
Merck Index 14,9217
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten.
Formel vikt 86.14
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.