Läs mer
Tetrahydropyran, TRC
Produktkod. 30412791
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30412791 25 g
1 options
Produktkod. 30412791 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29503025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydropyran
CAS 142-68-7
Molekylformel C5 H10 O
Kvantitet 25 g
Synonym 2H-Pyran','tetrahydro-, Pyran','tetrahydro- (3CI), Tetrahydro-2H-pyran, NSC 65448, Oxacyclohexane, Oxane, Pentamethylene oxide, THP, Tetrahydropyran, Tetrahydropyrane
InChI formel InChI=1S/C5H10O/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
LEDER C1CCOCC1
IUPAC-namn oxane
Molekylvikt (g/mol) 86.132
Formel vikt 86.0732