Läs mer
Tetrahydrothiophen-3-one, 97%
Produktkod. 11474453
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
25g
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474453 10 g 10g
11463940 5 g 5g
11473940 25 g 25g
11484453 250 g 250g
4 options
Produktkod. 11474453
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11002.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1003-04-9 | C4H6OS | 102.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1003-04-9
Molekylformel C4H6OS
Molekylvikt (g/mol) 102.15
MDL-nummer MFCD00005412
InChI-nyckel DSXFPRKPFJRPIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrothiophen-3-one, 3-thiophanone, dihydrothiophen-3 2h-one, dihydro-3 2h-thiophenone, 3-thiacyclopentanone, 3-oxotetrahydrothiophene, 3 2h-thiophenone, dihydro, 3-tetrahydrothiophenone, tetrahydrothiophene-3-one, 3-oxo-2,3,4,5-tetrahydrothiophene
PubChem CID 61252
IUPAC-namn thiolan-3-one
LEDER O=C1CCSC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrothiophen-3-one
Densitet 1.192
Kokpunkt 174°C to 175°C
Flampunkt 77°C (170°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.529
Kvantitet 10 g
Beilstein 105201
Formel vikt 102.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.