Läs mer
Tetrahydrothiophen-3-one, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11985781 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
5g
Produktkod.
11985781 5g
1 options
Produktkod. 11985781 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 443270050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrothiophen-3-one
CAS 1003-04-9
Densitet 1.1990g/mL, 1.199
Kokpunkt 174°C to 175°C
Flampunkt 78°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Molekylformel C4H6OS
MDL-nummer MFCD00005412
Kvantitet 5g
Synonym tetrahydrothiophen-3-one, 3-thiophanone, dihydrothiophen-3 2h-one, dihydro-3 2h-thiophenone, 3-thiacyclopentanone, 3-oxotetrahydrothiophene, 3 2h-thiophenone, dihydro, 3-tetrahydrothiophenone, tetrahydrothiophene-3-one, 3-oxo-2,3,4,5-tetrahydrothiophene
InChI-nyckel DSXFPRKPFJRPIB-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=C1CCSC1
IUPAC-namn thiolan-3-one
Molekylvikt (g/mol) 102.15
PubChem CID 61252
Formel vikt 102.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrahydrothiophen-3-one
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.